Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File utan mössor
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor.
- Autoklaveringsbar
- Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
- Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
Beställningsinfo
Kepsar tillgängliga separat
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1 krav för ljusgenomsläpplighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Förpackningstyp | Partitionerat fack |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 10 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | MT File™ och Vial Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |