Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File utan mössor
Produktkod. 10399043 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningstyp:
2 x krympförpackade förpackningar
Partitionerat fack
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10399043
Brand: DWK Life Sciences 224704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad i partitionerade brickor, utan lock
Uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor.
  • Autoklaveringsbar
  • Klara eller bärnstensfärgade flaskor
    • Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
    • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
    Beställningsinfo
    Kepsar tillgängliga separat
    Uppfyllande
    Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1 krav för ljusgenomsläpplighet.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
    Material Borsilikatglas
    Volym (metrisk) 8 ml
    Förpackningstyp 2 x krympförpackade förpackningar
    Trådstil Skruva
    Volym (engelska) 2.2 dr.
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Förslutningstyp Skruvlock
    Höjd (metrisk) 60 mm
    Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
    För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack