Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File utan mössor
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningstyp:
2 x krympförpackade förpackningar
Partitioned Tray
Partitionerat fack
Unit Size:
Paket med 200
Description
Uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor.
- Autoklaveringsbar
- Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
- Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
Order Info
Kepsar tillgängliga separat
Compliance
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1 krav för ljusgenomsläpplighet.
Specifications
Specifications
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Förpackningstyp | Partitionerat fack |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 10 dr. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Show More |