Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
16,0 ml
30,0 ml
60,0 ml
120,0 ml
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 144
Paket med 72
Beschreibung
Idealisk för att samla in, lagra och ställa ut prov i labbet eller fältet, Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock innehåller lock som passar över en speciell tätningsring för att ge en effektiv barriär mot fukt.
- Excellent storage of hygroscopic materials
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 45 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Volym (metrisk) | 60,0 ml |
| För användning med (applikation) | For collecting, storing and exhibiting sample in the lab or field |
| Volym (engelska) | 15 dr. |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Certifikat och efterlevnad | USP Type III |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur