Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock
Produktkod. p-205368 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
16,0 ml
30,0 ml
60,0 ml
120,0 ml
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
Produktkod. 11531225
Brand: DWK Life Sciences 225546
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att samla in, lagra och ställa ut prov i labbet eller fältet, Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock innehåller lock som passar över en speciell tätningsring för att ge en effektiv barriär mot fukt.
  • Utmärkt förvaring av hygroskopiska material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Material Soda Lime Glas
Volym (metrisk) 120,0 ml
För användning med (applikation) För insamling, förvaring och utställning av prov i labbet eller fältet
Volym (engelska) 32.4 dr.
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 95 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ III