Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Vial File™
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
PTFE/silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 40
Paket med 60
Beskrivning
Vial File ger ett kompakt, lättillgängligt sätt för provförvaring
Kapsyler fästa på flaskor.
- Polystyrenfodral med skiljeväggar, skuminsatser och alfanumeriskt indexkort hjälper till att organisera och skydda flaskor
- Val av solid- eller open-top svarta fenollock: öppna lock underlättar provtagning med spruta
- Flaskor och kapsyler autoklaverbara
- Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
- Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | Används för förvaring och transport av flaskor |
| Graderad | Nej |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 1.08 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |