Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Vial File™
Produktkod. 12389999 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
PTFE/Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 40
Paket med 60
Produktkod. 12389999
Brand: DWK Life Sciences W224696
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vial File ger ett kompakt, lättillgängligt sätt för provförvaring
Kapsyler fästa på flaskor.
  • Polystyrenfodral med skiljeväggar, skuminsatser och alfanumeriskt indexkort hjälper till att organisera och skydda flaskor
  • Val av solid- eller open-top svarta fenollock: öppna lock underlättar provtagning med spruta
  • Flaskor och kapsyler autoklaverbara
Klara eller bärnstensfärgade flaskor
  • Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
Compliance
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) Används för förvaring och transport av flaskor
Graderad Nej
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.08 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 48 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt