Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Vial File™
Produktkod. p-4368055 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
PTFE/Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 40
Paket med 60
Produktkod. 11571205
Brand: DWK Life Sciences 224950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vial File ger ett kompakt, lättillgängligt sätt för provförvaring
Caps attached to vials.
  • Polystyrene case with partitions, foam inserts and alphanumeric indexing card helps organize and protect vials
  • Choice of solid- or open-top black phenolic caps: open caps facilitate sample retrieval with syringe
  • Vials and caps autoclavable
Clear or Amber Vials
  • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
  • Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silikon
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volym (metrisk) 1,5 ml
För användning med (applikation) Used for storing and transporting vials
Graderad No
Trådstil Screw
Volym (engelska) 0.405 dr.
Stängningsmaterial Phenolic
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förslutningstyp Screw Cap (Open-top)
Höjd (metrisk) 38 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A