Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas med metallfolielock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Metallfolie |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Används för förvaring och transport av flaskor |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.5 dr. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |