Beskrivning
Hjälper till att säkerställa att bakgrundsvärdena är konsekventa och låga i glasflaskor och att ultraviolett överföring är hög. Wheaton™ Sampule™ Flaskor är tillverkade av Wheaton™ 180 lågkaliumborosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 typ I och klass A.
- Välj mellan glas eller HDPE
- Kepsar förpackade separat
- HDPE-flaskor är ett ekonomiskt val för scintillationsräkning
Beställningsinfo
Flaskor är förpackade i individuella celler i brickor med 200 stycken som är krympförpackade för att förhindra kontaminering. Kepsar är förpackade separat i polypåsar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Metallfolie/massa |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt kalium) |
| Volym (metrisk) | 6.0 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 1.6 dr. |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438 |
| Visa mer |