Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sampule™ Vials
Produktkod. p-205851 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Kepsstorlek: 13-425
Kepsstorlek: 15-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10104213
Brand: DWK Life Sciences 986491
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att säkerställa att bakgrundsvärdena är konsekventa och låga i glasflaskor och att ultraviolett överföring är hög. Wheaton™ Sampule™ Flaskor är tillverkade av Wheaton™ 180 lågkaliumborosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 och klass A.
Hjälper till att säkerställa att bakgrundsvärdena är konsekventa och låga i glasflaskor och att ultraviolett överföring är hög. Wheaton™ Sampule™ Flaskor är tillverkade av Wheaton™ 180 lågkaliumborosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 typ I och klass A.
  • Välj mellan glas eller HDPE
  • Kepsar förpackade separat
  • HDPE-flaskor är ett ekonomiskt val för scintillationsräkning
Beställningsinfo
Flaskor är förpackade i individuella celler i brickor med 200 stycken som är krympförpackade för att förhindra kontaminering. Kepsar är förpackade separat i polypåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie/massa
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borosilikatglas (lågt kalium)
Volym (metrisk) 6.0 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.6 dr.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 58 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Typ Kepsstorlek: 13-425