Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgskål av glas för 10 eller 20 objektglas
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Innehåller
Glaskåpa
- Fördjupa standard 3x 1 tum. (75x 25 mm) glider horisontellt
- Fat och lock gjorda av soda lime glas
Beställningsinfo
L x B x H: 1,75 x 2,75 x 1,25 tum. (45 x 70 x 32 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Bottenform | Rektangulär |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Färgningsskål |
| Inkluderar | Lock |
| Slide Count | 10 enkla bilder, 19 bilder anordnade omväxlande rakt över och diagonalt, eller 20 bilder rygg mot rygg av standardstorlek |
| Mått (L x B) | 3,1 x 2,1 tum. (8 x 5,5 cm) |
| Längd (engelska) | 3,1 tum. |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Visa mer |