Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgskål av glas för 10 objektglas
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Innehåller
Skruvlock av polypropen utan foder för att minska avdunstning
- Räfflade Coplin-färgningsburk rymmer upp till tio standard 3x 1 tum. (75x 25 mm) glider vertikalt (sliderna sträcker sig över fläcken, så att de kan hanteras utan användning av pincett)
- Burk och rund bas gjord av soda-lime glas
Beställningsinfo
Total höjd: 2,5 tum. (65 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruva |
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Glasfärgningsburk |
| Slide Count | 10 |
| Mått (L x B) | 1,02 x 1,02 tum. (2,6 x 2,6 cm) |
| Visa mer |