Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Skruvlock för 900570 Slide Staining Burk
Produktkod. 10182862 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
5 till 10 glidskål för färgning
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10182862 5 till 10 glidskål för färgning Paket med 6
1 options
Produktkod. 10182862 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    824.58 SEK / Paket med 6
    Save 230.42 SEK
    21% Av
I lager
Skruvlock för Wheaton Färgningsburk av glas (900570). Coplin-färgningsburken rymmer upp till fem enkla objektglas eller tio objektglas 3 x 1 tum. (75 x 25 mm) rygg mot rygg vertikalt
  • Replacement screw cap (58-400 finish) for Wheaton Coplin Staining Jars 900520 and 900570
  • Made of linerless white polypropylene to reduce solvent evaporation and spills during storage
  • Cap is not intended for use with slides in jar
  • Sold as 6 per case
  • Supplied by DWK Life Sciences under the Wheaton brand
Specifikationer
Förslutningstyp Skruva
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Vitt
Material Polypropen
Typ Skruvlock
För användning med (utrustning) 5 till 10 glidskål för färgning
Höjd (metrisk) 70 mm