Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Färgskål av glas för 5 eller 10 objektglas
Produktkod. 10529892 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Slide Count:
5 Vertikalt eller 10 Rygg mot rygg
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10529892 5 Vertikalt eller 10 Rygg mot rygg Paket med 6
1 options
Produktkod. 10529892 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.49 SEK
    2537.17 SEK / Paket med 6
    Save 408.32 SEK
    13% Av
I lager
Innehåller
Skruvlock av polypropen utan foder för att minska avdunstning
För helt nedsänkta rutschbanor
  • Coplin-färgningsburken rymmer upp till fem enstaka objektglas eller tio objektglas 3x 1 tum. (75x 25 mm) rygg mot rygg vertikalt
  • 08-813E: Fat av soda-limeglas
  • 02-912-618: Ersättningslock: polypropen
Beställningsinfo
Utvändig höjd utan lock: 4,25 tum. (108 mm). Glidhandtag tillgängligt separat (08-813-1)
Spezifikation
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruva
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bottenform Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Clear
Material Soda Lime Glas
Typ Glasfärgningsburk
Slide Count 5 Vertikalt eller 10 Rygg mot rygg
Mått (L x B) 1,02 x 1,02 tum. (2,6 x 2,6 cm)
Längd (engelska) 1,02 harts
Längd (metrisk) 26 mm
Bredd (engelska) 1,02 harts
Bredd (metrisk) 26 mm
Höjd (metrisk) 90 mm
Djup (engelska) Insida 3,5 tum
Djup (metriskt) 90 mm
Djup (metriskt) inuti 9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.