Beskrivning
Tillverkad av sode-lime glas.
Färgskål:
- Rymmer 16, 20 och 30 rutschkanor
- Ungefärliga invändiga mått: 118L x 88W x 70mmD
- Skjutställ säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bottenform | Rektangulär |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Fläckningsskål |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas för objektglas, objektglasställ (fabrikant nr. 900304) |
| Mått (L x B) | 4,6 x 3,4 tum. (11,8 x 8,8 cm) |
| Längd (engelska) | 4,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 118 mm |
| Bredd (engelska) | 3,4 tum. |
| Visa mer |