Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasmålningsfat för 50 objektglas
Produktkod. 10162862 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Inkluderar:
(50) Diabilder
Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Skål, lock
Ställ
Täcka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10162862 Ställ Paket med 3
10306472 Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag Paket med 6
10623703 Skål, lock Paket med 3
10779474 (50) Diabilder Paket med 3
10254732 Täcka Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10162862 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2803.50 SEK
    2657.35 SEK / Paket med 3
    Save 146.15 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Fat och lock är gjorda av soda-lime glas
  • Mått: 3,25 Lx 7.875 Wx 4,125 tum. H (80x 200x 105 mm)
Ställ
  • Ofärgad och tål de flesta färglösningar
  • Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Handtag med gångjärn gör det enkelt att sätta i och ta bort objektglasen
Specifikationer
Förslutning ingår Stängning ingår ej
Material Rostfritt stål
Typ Slitsad rack
För användning med (utrustning) Färgskål i glas för 50 objektglas
Inkluderar Ställ
Slide Count 50 diabilder horisontellt