Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasmålningsfat för 50 objektglas
Produktkod. 10306472 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Inkluderar:
(50) Diabilder
Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Skål, lock
Ställ
Täcka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10306472 Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag Paket med 6
10623703 Skål, lock Paket med 3
10779474 (50) Diabilder Paket med 3
10162862 Ställ Paket med 3
10254732 Täcka Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10306472 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900400
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Fat och lock är gjorda av soda-lime glas
  • Mått: 3,25 Lx 7.875 Wx 4,125 tum. H (80x 200x 105 mm)
Ställ
  • Ofärgad och tål de flesta färglösningar
  • Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Handtag med gångjärn gör det enkelt att sätta i och ta bort objektglasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Bottenform Rektangulär
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsskål
För användning med (utrustning) Färgskål i glas för 50 objektglas
Inkluderar Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Slide Count 50 diabilder horisontellt
Mått (L x B) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 tum)
Längd (engelska) 7.2 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Bredd (engelska) 3,4 tum.
Bredd (metrisk) 88 mm
Djup (engelska) Insida 2,5 tum
Djup (metriskt) 68 mm
Djup (metriskt) inuti 6.5 cm