Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasmålningsfat för 50 objektglas
Produktkod. p-89214 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Inkluderar:
(50) Diabilder
Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Skål, lock
Ställ
Täcka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 10306472
Brand: DWK Life Sciences 900400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Fat och lock är gjorda av soda-lime glas
  • Mått: 3,25 Lx 7.875 Wx 4,125 tum. H (80x 200x 105 mm)
Ställ
  • Ofärgad och tål de flesta färglösningar
  • Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Handtag med gångjärn gör det enkelt att sätta i och ta bort objektglasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Bottenform Rektangulär
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsskål
För användning med (utrustning) Färgskål i glas för 50 objektglas
Inkluderar Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Slide Count 50 diabilder horisontellt
Mått (L x B) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 tum)
Längd (engelska) 7.2 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Bredd (engelska) 3,4 tum.
Bredd (metrisk) 88 mm
Djup (engelska) Insida 2,5 tum
Djup (metriskt) 68 mm
Djup (metriskt) inuti 6.5 cm