Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med Poly-Seal Liner
Produktkod. 10683533 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Kvantitet:
432/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
10683533 30 mL 48/Cs. Paket med 48
12389879 30 mL 432/Cs. Paket med 432
10709864 60 mL 48/Cs. Paket med 48
12399879 60 mL 432/Cs. Paket med 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10683533 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216976
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,3 tum.
Material Glas
Kvantitet 48/Cs.
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 70 mm
Höjd (engelska) 2,7 tum
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock