Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenollock och Poly-Seal liner
Produktkod. 10709864 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Kvantitet:
432/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Unit Size
10709864 60 mL 48/Cs. Paket med 48
10683533 30 mL 48/Cs. Paket med 48
12389879 30 mL 432/Cs. Paket med 432
12399879 60 mL 432/Cs. Paket med 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10709864 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W216977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00 SEK
    1271.25 SEK / Paket med 48
    Save 468.75 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenolisk lock och Poly-Seal liner är idealiska för förvaring och provtagning av fasta ämnen, torra pulver och vätskor. Tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas, graderat i ml och oz., med en autoklavbar svart fenollock och Poly-Seal liner.
  • Idealiskt för förvaring och provtagning av fasta ämnen, torra pulver och vätskor
  • Tillverkad av klart USP typ III soda-kalkglas för pålitlig kemisk kompatibilitet
  • Graderad i både ml och oz. för bekväm mätning
  • Svart fenolhatt med Poly-Seal foderliner ger en säker, läckagesäker slutning
  • 33-400 kapsylstorlek för enkel hantering och omtätning
Specifications
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Material Glas
Kvantitet 48/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 85 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Testar burk