Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenollock och Poly-Seal liner
Produktkod. 12399879 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Kvantitet:
432/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12399879 60 mL 432/Cs. Paket med 288
10683533 30 mL 48/Cs. Paket med 48
12389879 30 mL 432/Cs. Paket med 432
10709864 60 mL 48/Cs. Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12399879 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7108.50 SEK
    5527.40 SEK / Paket med 288
    Save 1581.10 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenolisk lock och Poly-Seal liner är idealiska för förvaring och provtagning av fasta ämnen, torra pulver och vätskor. Tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas, graderat i ml och oz., med en autoklavbar svart fenollock och Poly-Seal liner.
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Material Glas
Kvantitet 432/Cs.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Wide
Höjd (metrisk) 85 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Testing Jar