Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med gummifoder
Produktkod. 10051452 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10051452
Brand: DWK Life Sciences W216979
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,6 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 85 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Förslutningstyp Skruvlock