Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med gummifoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,4 tum |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 129 mm |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Förslutningsfoder | Gummi |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |