Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenolkapsyl och gummifoder.
Produktkod. 10720055 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10720055 125 mL Paket med 24
10539892 30 mL Paket med 48
10051452 60 mL Paket med 48
10204882 250 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10720055 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.60 SEK
    787.86 SEK / Paket med 24
    Save 43.74 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med svart fenolhatt och gummiliner är idealiska för förvaring och provtagning av fasta ämnen, torra pulveriserade material och vätskor. Tillverkade av WHEATON™ 800 glas som uppfyller USP typ III-standarder, med autoklaverbara kor.
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2 tum
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Wide
Höjd (metrisk) 104 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 48 to 400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Testing Jar