Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-lock med polyvinylfoder
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 104 mm |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Förslutningsfoder | Poly/vinyl |
| Visa mer |