Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-lock med polyvinylfoder
Produktkod. 10643533 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
Paket med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
10643533 250 mL 24/Pk. Paket med 24
10021382 30 mL 48/Pk. Paket med 48
12339879 30 mL 432/pk. Paket med 432
10275352 60 mL 48/Pk. Paket med 48
12349879 60 mL 288/Pk. Paket med 288
12359879 125 mL 144/Pk. Paket med 144
10284632 125 mL 24/Pk. Paket med 24
12369879 250 mL 96/Pk. Paket med 96
10163532 500 mL 24/Pk. Paket med 24
12379879 500 mL 48/Pk. Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10643533 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216969
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,4 tum
Material Glas
Kvantitet 24/Pk.
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 129 mm
Produkttyp Provflaska
Höjd (engelska) 5 tum
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja