Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-lock med polyvinylfoder
Produktkod. 12369879 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
Paket med 96
Produktkod. 12369879
Brand: DWK Life Sciences W216985
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,4 tum
Material Glas
Kvantitet 96/Pk.
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 129 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Förslutningstyp Skruvlock