Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-lock med polyvinylfoder
Produktkod. 12379879 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 432
Paket med 48
Paket med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12379879 500 mL 48/Pk. Paket med 48
10021382 30 mL 48/Pk. Paket med 48
12339879 30 mL 432/pk. Paket med 432
10275352 60 mL 48/Pk. Paket med 48
12349879 60 mL 288/Pk. Paket med 288
12359879 125 mL 144/Pk. Paket med 144
10284632 125 mL 24/Pk. Paket med 24
10643533 250 mL 24/Pk. Paket med 24
12369879 250 mL 96/Pk. Paket med 96
10163532 500 mL 24/Pk. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12379879 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1984.50 SEK
    1880.17 SEK / Paket med 48
    Save 104.33 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor: Med vit PP-lock med polyvinylliner är idealiska för förvaring och provtagning av fasta ämnen, torra pulveriserade material och vätskor. Tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas med dubbla ml- och oz-graderingar.
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Material Glas
Kvantitet 48/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Wide
Höjd (metrisk) 147 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Testing Jar