Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med vit PP-lock och PTFE-belagd skum PE-liner
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealiskt för användning som provflaskor för fasta ämnen, torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 klar soda-lime-glas som uppfyller USP typ III-standarder
- Examinerad i både ml och oz för enkel volymmätning
- Vit polypropenlock med PTFE-belagd skummat polyetenfoderliner för en säker, kemikaliebeständig tätning
- Enkel borttagning av innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,3 tum. |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Visa mer |