Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderade Valumetric™ flaskor med vit PP-lock och PTFE-belagd skum PE-liner
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | Yes |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Visa mer |