Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-kåpa med PTFE-Faced Foamed PE Liner
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,3 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Produkttyp | Förvaringsflaska |
| Höjd (engelska) | 2,7 tum |
| Förslutningsfoder | PTFE/polyeten |
| Visa mer |