Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Utan kapsyler
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,3 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |
| Höjd (engelska) | 2,6 tum |
| Förslutningsfoder | Polyseal |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |