Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Utan kapsyler
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | No |
| Graderad | Yes |
| Mun | Threaded |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Visa mer |