Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Produktkod. 10312062 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Skummad polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 10312062
Brand: DWK Life Sciences 986644
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomiskt alternativ till standardscintillationsflaskor
  • Vit foderlös polypropenlock
  • Motstår läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
Beställningsinfo
Flaskor och kapsyler är förpackade i separata plastpåsar. Skruvlocksstorlek: 18 mm OD x H (med lock): 17 x 57 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Material (liner) Linerless
Diameter (engelska) Yttre 0,66 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 6 mL
Höjd (engelska) 2,24 tum.
Förpackningstyp Plastpåse, 1000/Cs.
Volym (engelska) 0,2 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 57 mm
Stängningsstorlek 18 mm