Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Produktkod. 12467341 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Linerless
Skummad polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Förpackningsstorlek
12467341 Skummad polyeten Paket med 2000
10312062 Linerless Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12467341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7040.00 SEK
    6383.42 SEK / Paket med 2000
    Save 656.58 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ekonomiskt alternativ till standardscintillationsflaskor
  • Vit foderlös polypropenlock
  • Motstår läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
Beställningsinfo
Flaskor och kapsyler är förpackade i separata plastpåsar. Skruvlocksstorlek: 18 mm OD x H (med lock): 17 x 57 mm.
Specifikationer
Material (liner) Skummad polyeten
Diameter (engelska) Yttre 0,66 tum.
Färg Natural
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material HDPE
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 6 mL
Höjd (engelska) 2,24 tum.
Förpackningstyp Plastpåse, 2000/Cs.
Volym (engelska) 0,2 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 2000/Cs.
Stängningsstorlek 18 mm
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 57 mm
Konserveringsmedel Yes
Produkttyp Sample Vial