Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-flaskor, Crimp Top
Produktkod. 10198321 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
6,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
Material:
Kiselglas
Basstil:
Rund Botten
Rund bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material Basstil Förpackningsstorlek
10198321 10,0 ml Kiselglas Rund Botten Paket med 100
12493681 6,0 ml Kiselglas Rund Botten Paket med 100
11551215 20,0 ml Kiselglas Rund bas Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10198321 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 225278
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Sparar tid och minskar risken för kontaminering. Wheaton™ Headspace-flaskor, Crimp Top är tillverkade av klart borosilikatglas av typ I.
  • Accepterar 20 mm aluminiumtätningar
  • Olika aluminiumtätningsstilar och septamaterial tillgängliga
  • Köp injektionsflaskor separat eller tillsammans med förseglingar i praktiska förpackningar
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Kiselglas
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 10,0 ml
Höjd (engelska) 1,81 tum.
Basstil Rund Botten
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 46 mm
Konserveringsmedel None
Produkttyp Headspace Vial