Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-flaskor, Crimp Top
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
6,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
Material:
Kiselglas
Basstil:
Rund Botten
Rund bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Accepterar 20 mm aluminiumtätningar
- Olika aluminiumtätningsstilar och septamaterial tillgängliga
- Köp injektionsflaskor separat eller tillsammans med förseglingar i praktiska förpackningar
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Kiselglas |
| Volym (metrisk) | 20,0 ml |
| Höjd (engelska) | 2,95 tum. |
| Basstil | Rund bas |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Kvantitet | 100 Cs. |
| Stängningsstorlek | 20 mm |