Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-flaskor, Crimp Top
Produktkod. 12493681 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
6.0 mL
10.0 mL
20.0 mL
Material:
Kiselglas
Basstil:
Rund Botten
Rund bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 12493681
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 225277
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sparar tid och minskar risken för kontaminering. Wheaton™ Headspace-flaskor, Crimp Top är tillverkade av klart borosilikatglas av typ I.
  • Accepterar 20 mm aluminiumtätningar
  • Olika aluminiumtätningsstilar och septamaterial tillgängliga
  • Köp injektionsflaskor separat eller tillsammans med förseglingar i praktiska förpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Kiselglas
Volym (metrisk) 6.0 mL
Höjd (engelska) 1,49 tum
Basstil Rund Botten
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 38 mm
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 20 mm