Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler-flaskor: Skruvgänga
Produktkod. 15330254 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Färg:
Klart
Höjd (metrisk):
46 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Höjd (metrisk) unitSize
15330254 10 ml Klart 46 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 15330254 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W225284
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klart borosilikatglas av typ I
  • Skruvgänga finish eliminerar behovet av crimpverktyg
  • Accepterar 18 mm skruvförslutningar med septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 10 ml
Höjd (engelska) 1,81 tum.
nr per ärende 100
Basstil Rund
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 18 mm
Höjd (metrisk) 46 mm