Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-tätningar med tryckavlastning
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Färg | Naturgrå/silver |
| För användning med (applikation) | Designad speciellt för glasflaskor med 20 mm headspace autosampler |
| Typ | Tätning, Headspace |