Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-flaskor Convenience Kits med tryckavlastning
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Höjd (metrisk):
46 mm
75 mm
Höjd (engelska):
1,81 tum.
2,95 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas av typ I
- Rundade axlar och bottnar möjliggör jämn uppvärmning och säkrare drift vid högre tryck
Beställningsinfo
Finns i bekvämlighetspaket om 100 st. Dia. x H (10 ml flaskor): 23 x 46 mm. Dia. x H (20 ml flaskor): 23 x 75 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 6.0 mL |
| Höjd (engelska) | 1,81 tum. |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |
| Kvantitet | 100 Cs. |
| Stängningsstorlek | 20 mm |