Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflaskor
Produktkod. 11531325 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Inre:
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridiseringsflaska
Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11531325
Brand: DWK Life Sciences 805001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i nukleinsyra- och proteinblottingprocedurer som kräver ett minimum av sondlösning
  • Tillverkad av tungväggigt borosilikatglas
  • Säkerhetsbelagda flaskor med starka, halksäkra plastisolhöljen minskar potentiellt brott och exponering för farliga material
  • Polypropenkåpor innehåller ljudbundet PTFE-fluorkarbonharts/silikonfoder för att förhindra läckage
  • Akrylställ rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar för säker transport eller förvaring
Beställningsinfo
Varorna kommer som en per fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Stängningsmaterial Polykarbonat
Stängningsstorlek 45 mm
Beläggning Plastisol
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
För användning med (applikation) Nukleinsyra- och proteinblotting-procedurer som kräver ett minimum av sondlösning
Längd (engelska) 3,93 tum
Liner material PTFE eller silikon
Förslutningstyp Skruvlock
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsflaska