Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Inre:
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridiseringsflaska
Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
- Tillverkad av tungväggigt borosilikatglas
- Säkerhetsbelagda flaskor med starka, halksäkra plastisolhöljen minskar potentiellt brott och exponering för farliga material
- Polypropenkåpor innehåller ljudbundet PTFE-fluorkarbonharts/silikonfoder för att förhindra läckage
- Akrylställ rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar för säker transport eller förvaring
Información de órdenes
Varorna kommer som en per fodral
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |
| Stängningsmaterial | Polykarbonat |
| Stängningsstorlek | 45 mm |
| Beläggning | Plastisol |
| Diameter (engelska) Inre | 1,37 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 35 mm |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyra- och proteinblotting-procedurer som kräver ett minimum av sondlösning |
| Längd (engelska) | 5,90 tum. |
| Liner material | PTFE eller silikon |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido