Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Inre:
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridiseringsflaska
Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av tungväggigt borosilikatglas
- Säkerhetsbelagda flaskor med starka, halksäkra plastisolhöljen minskar potentiellt brott och exponering för farliga material
- Polypropenkåpor innehåller ljudbundet PTFE-fluorkarbonharts/silikonfoder för att förhindra läckage
- Akrylställ rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar för säker transport eller förvaring
Beställningsinfo
Varorna kommer som en per fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |
| Stängningsmaterial | Polykarbonat |
| Stängningsstorlek | 45 mm |
| Beläggning | Plastisol |
| Diameter (engelska) Inre | 2,75 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 70 mm |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyra- och proteinblotting-procedurer som kräver ett minimum av sondlösning |
| Längd (engelska) | 11,81 tum |
| Liner material | PTFE eller silikon |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |