Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflaskor
Produktkod. 12871474 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Inre:
35 mm
70 mm
Produkttyp:
Hybridiseringsflaska
Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Produkttyp Förpackningsstorlek
12871474 100 mm 35 mm Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska Varje
11541325 150 mm 35 mm Hybridiseringsflaska Varje
11724209 75 mm 35 mm Hybridiseringsflaska Varje
10717893 300 mm 35 mm Hybridiseringsflaska Varje
12437181 300 mm 35 mm Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska Varje
12417181 75 mm 35 mm Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska Varje
11531325 100 mm 35 mm Hybridiseringsflaska Varje
11551325 150 mm 35 mm Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska Varje
12447181 300 mm 70 mm Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska Varje
12742447 300 mm 70 mm Hybridiseringsflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12871474 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 805021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1359.75 SEK
    1289.50 SEK / Paket med 1
    Save 70.25 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
WHEATON™ Hybridiseringsflaskor är utformade för blottningsprocedurer för nukleinsyror och proteiner som kräver minimal problösning. Tillverkade av tungväggigt borosilikatglas med polypropenkapslar som innehåller PTFE-fluorkarbonharts/silikonfoderrör för att förhindra läckage.
  • Tillverkad av tungväggigt borosilikatglas
  • Säkerhetsbelagda flaskor med starka, halksäkra plastisolhöljen minskar potentiellt brott och exponering för farliga material
  • Polypropenkåpor innehåller ljudbundet PTFE-fluorkarbonharts/silikonfoder för att förhindra läckage
  • Akrylställ rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar för säker transport eller förvaring
Order Info
Varorna kommer som en per fodral
Specifications
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Stängningsmaterial Polykarbonat
Stängningsstorlek 45 mm
Beläggning Plastisol
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
För användning med (applikation) Nukleinsyra- och proteinblotting-procedurer som kräver ett minimum av sondlösning
Längd (engelska) 3,93 tum
Liner material PTFE eller silikon
Förslutningstyp Skruvlock
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Säkerhetsbelagd hybridiseringsflaska