Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsställ
Produktkod. 12407181 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
Akryl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12407181 Akryl Varje
1 options
Produktkod. 12407181 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 805015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2249.29 SEK / Paket med 1
    Save 825.71 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
WHEATON™ Hybridiseringsstället är ett akrylställ som rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar, vilket ger säker och bekväm transport eller förvaring i laboratoriet.
  • Akrylstället rymmer upp till sex hybridiseringsflaskor i olika storlekar
  • Lämplig för säker transport eller förvaring av hybridiseringsflaskor
  • Kompatibel med olika hybridiseringsflaskstorlekar för flexibel laboratorieanvändning
Beställningsinfo
Varorna kommer som en per fodral
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Beläggning Plastisol
Färg Klart
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
För användning med (applikation) Nukleinsyra- och proteinblotting-procedurer som kräver ett minimum av sondlösning
För användning med (utrustning) Hybridiseringsflaska
Material Akryl
Produkttyp Hybridiseringsflaska