Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers för Celstir™ Spinnerflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
1000 ml Celstir™ Spinnerkolv
125 ml Celstir™ Spinnerkolv
250 ml Celstir™ Spinnerkolv
3000 ml Celstir™ Spinnerkolv
50 ml Celstir™ Spinnerkolv
500 ml Celstir™ Spinnerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Detta icke-krossbara skaft i rostfritt stål, för att ersätta glasskaftet som medföljer Celstir™ kolvar, får eftermonteras till befintliga Celstir kolvar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 1000 ml Celstir™ Spinnerkolv |
| Inkluderar | Topplock med foder, glasstav, magnethållare, magnet och omrörarpaddel |
| Typ | Impeller |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu