Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers för Celstir™ Spinnerflaskor
Produktkod. 11738869 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
1000 ml Celstir™ Spinnerkolv
125 ml Celstir™ Spinnerkolv
250 ml Celstir™ Spinnerkolv
3000 ml Celstir™ Spinnerkolv
50 ml Celstir™ Spinnerkolv
500 ml Celstir™ Spinnerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11738869
Brand: DWK Life Sciences 356899
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättning för dubbel sidoarm Celstir och jackad dubbel sidoarm Celstir .
  • Detta icke-krossbara skaft i rostfritt stål, för att ersätta glasskaftet som medföljer Celstir™ kolvar, får eftermonteras till befintliga Celstir kolvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 250 ml Celstir™ Spinnerkolv
Inkluderar Topplock med foder, glasstav, magnethållare, magnet och omrörarpaddel
Typ Impeller