Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Burkar med polypropen skruvlock
Produktkod. 12437391 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaveringsbar:
Autoklaverbar (endast flaska)
Får inte autoklaveras
Färg:
Klart
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Autoklaveringsbar Färg unitSize
12437391 30 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 72
12477381 30 mL Autoklaverbar (endast flaska) Naturlig Paket med 72
12447391 60 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 48
12487381 60 mL Får inte autoklaveras Naturlig Paket med 48
12427381 60 mL Autoklaverbar (endast flaska) Vitt Paket med 48
12497381 125 mL Får inte autoklaveras Naturlig Paket med 36
12457391 125 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 36
12467391 250 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 36
12407391 250 mL Får inte autoklaveras Naturlig Paket med 36
12447381 250 mL Autoklaverbar (endast flaska) Vitt Paket med 36
12417391 500 mL Autoklaverbar (endast flaska) Naturlig Paket med 24
12477391 500 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 24
12457381 500 mL Autoklaverbar (endast flaska) Vitt Paket med 24
12427391 1000 mL Får inte autoklaveras Naturlig Paket med 24
12487391 1000 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 24
12467381 1000 mL Autoklaverbar (endast flaska) Vitt Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 12437391 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W209912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • God beständighet mot oorganiska kemikalier
  • Förmonterad vit polypropenskruvlock med skummad polyetenfoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,53 tum.
Inkluderar Skruvlock
Material Polystyren
Stängningsfärg Vitt
Klarhet Klart
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras